Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
54.00€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.42 |
Numéro MDL | MFCD00149134 |
Clé InChI | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012297.36 |
500 g |
54.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012297.A3 |
2 kg |
150.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-13-6 | |
241.42 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
AlCl3H12O6 | |
MFCD00149134 | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Spécification
Aluminum chloride hexahydrate | |
7784-13-6 | |
Crystals | |
MFCD00149134 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) | |
241.43 (133.34 Anhydrous) | |
Odorless |
100°C (decomposition) | |
Blanc | |
AlCl3H12O6 | |
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
241.42 | |
Réactif | |
2.398 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C