Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 567.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.42 |
Numéro MDL | MFCD00149134 |
Clé InChI | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.06 |
5 g |
24.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.18 |
50 g |
132.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.30 |
250 g |
567.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.A1 |
1 kg |
sur devis
1kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-13-6 | |
241.42 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
AlCl3H12O6 | |
MFCD00149134 | |
Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) |
Spécification
Aluminum chloride hexahydrate | |
7784-13-6 | |
2.5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149134 | |
14,337 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) | |
241.43 (133.34 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
2.398 g/mL |
100°C (decomposition) | |
Blanc | |
Agrégats cristallins | |
AlCl3H12O6 | |
UN3260 | |
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
241.42 | |
99.9995% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C