Learn More
Hexahydrate de chlorure d’aluminium, Honeywell
Code produit. 15650820
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Purum p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Chloride Hexahydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystallized
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241.43g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (AT)
Qualité purum p.a.
Tension de vapeur 1mmHg (100°C)