Learn More
Hexahydrate de chlorure d’aluminium, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Chloride Hexahydrate |
Couleur | Blanc |
pH | 2.5 to 3.5 at 20°C |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) |
Poids de la formule | 241.43g/mol |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | ReagentPlus™ |
Conditionnement | Flacon poly |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum chloride hexahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminium chloride-6-hydrate