Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, granulaire, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493864
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Aluminum chloride is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization and isomerization reactions. For example, it can be used for the synthesis of ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis (arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’aluminium est utilisé comme catalyseur pour l’acylation de Friedel-Crafts et l’alkylation des composés aromatiques. C’est l’un des acides de Lewis les plus couramment utilisés pour une grande variété de transformations organiques. Il catalyse les réactions génétiques, de polymérisation et d’isomérisation. Par exemple, il peut être utilisé pour la synthèse de l’éthylbenzène qui est un précurseur dans la production du polystyrène. Il peut être utilisé dans la production du dodécylbenzène, un intermédiaire clé pour les détergents. Il est utile dans la production de l’anthraquinone, le précurseur des colorants. Il est utilisé dans la synthèse de complexes métalliques des bis(arène), par le biais de la synthèse de Fischer-Hafner. La réaction de Gattermann-Koch utilise du chlorure d’aluminium pour introduire le groupe formyle sur les anneaux aromatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit violemment avec l’eau lors de la libération de chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
pH 2.4
Forme physique Granulaire
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1726
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44