Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, 99,985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Beschreibung
Lithium sulfate, anhydrous is used to treat bipolar disorder, solar panels and the potential for a new class of battery, and used as a catalyst for the elimination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
Point de fusion | 190° (sublimation) |
Couleur | Gris à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.985% (Metal basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene. |
Poids de la formule | 133.34 |
Odeur | Pungent |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride