Learn More
Aluminum Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15612350
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Chloride
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire AlCl3
Numéro UN UN1726
Poids de la formule 133.34g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 1mmHg (100°C)
Densité 2.44g/cm3