Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, poudre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 92.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.33 |
Numéro MDL | MFCD00003422 |
Clé InChI | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
Nom IUPAC | aluminium(3+) trichlorure |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18489.22 |
100 g |
34.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18489.36 |
500 g |
92.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’aluminium est utilisé pour contrôler la transpiration excessive. Il est couramment utilisé comme catalyseur de l’halogénation (en particulier la javellisation) des groupes aromatiques, ainsi que dans la réaction de Friedel-Crafts. Il est également utilisé dans la réduction de Meerwein-Ponndorf-Verley. Il est généralement utilisé dans la fabrication de produits pétrochimiques tels que l’alkylbenzène, l’éthylbenzène, l’alkyl-aryl cétone et le chlorure d’éthyle. Il est utilisé pour dans la fabrication de détergents, la polymérisation et les réactions d’isomérisation des hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’éthanol, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Le chlorure d’aluminium est hygroscopique. Il doit être emballé dans un récipient hermétiquement fermé et stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Il est, par nature, hydroréactif et corrosif. Il réagit énergiquement avec les bases.
Identifiants chimiques
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trichlorure |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Spécification
Aluminum chloride | |
anhydrous | |
2.4 | |
AlCl3 | |
UN1726 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trichlorure | |
133.34 | |
Pungent | |
2.44 |
190°C (sublimation) | |
7446-70-0 | |
Poudre | |
MFCD00003422 | |
14,337 | |
Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene. | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE D’ALUMINUM, ANHYDRE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only