Learn More
Chlorure d’aluminium, 0,5 M soln. aq., Thermo Scientific™
Code produit. 15474159
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Numéro UN UN2581
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
Poids de la formule 133.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.