Learn More
Bromure d’aluminium, 98+ %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 505.52€
Identifiants chimiques
CAS 7727-15-3
Formule moléculaire AlBr3
Poids moléculaire (g/mol) 266.69
Numéro MDL MFCD00003421
Clé InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10433873
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
198410250
25 g Flacon en verre
61.41€
25g
10697342
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
198411000
100 g Flacon en verre
172.86€
100g
11984201
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
198415000
500 g Flacon en verre
505.52€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Identifiants chimiques
7727-15-3
266.69
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
AlBr3
MFCD00003421
aluminium(3+) tribromide
Spécification
265.0°C
97.0°C
Gris ou blanc
98% min. (Complexometry)
AlBr3
01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
266.69
≥98%
Aluminum bromide
7727-15-3
Solide cristallin
AlBr3
MFCD00003421
15,328
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
aluminium(3+) tribromide
266.7
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-779-7
Identifiant produit
  • Aluminium bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.