Learn More
Bromure d’aluminium, cristallin blanc à orange, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349379
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-15-3
Formule moléculaire AlBr3
Poids moléculaire (g/mol) 266.69
Numéro MDL MFCD00003421
Clé InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Aluminum tribromide
Nom IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau Aluminum bromide
Point de fusion 97.5°C
Couleur Orange à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Poids de la formule 266.71
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.21 g/cm3