Learn More
Bromure d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011113.59
Description
Le bromure d’aluminium agit comme un acide de Lewis fort et est utilisé dans les réactions promues par l’acide de Lewis telles que les ouvertures de cycles époxydiques. Il est utilisé comme catalyseur pour la réaction d’alkylation de Friedel-Crafts. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et d’isomérisation en synthèse organique. Il est également utilisé dans la réaction de polymérisation pour préparer le poly(o-xylène) à partir du benzocyclobutène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur d’alkylation, de bromation et d’isomérisation dans la synthèse organiqueSpecifications
265°C | |
7727-15-3 | |
5 x 100 g | |
Aluminum tribromide; |
97.5°C | |
Solide | |
AlBr{3} | |
98% |