Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Click to view available options
Capacité (métrique):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Description
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU
Flacon en aluminium, approbation de l’ONU
Spécification
Spécification
Surface du flacon | Aluminium |
Capacité (métrique) | 5600mL |
Couleur | gris |
À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 340 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids (métrique) | 0,44 kg |
Couleur de bouchon | blanc |
Certifications/Conformité | UN 1B1/x/250 |
Closure Included | Oui |