Learn More
Bochem™ Noix en aluminium
En aluminium. Les noix de serrage en aluminium Bochem™ sont certifiées DIN 12895.
Marque: Bochem™ 5350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium
- DIN 12895
- Type 1 : vis de serrage M8
Spécification
Aluminium | |
Noix en aluminium | |
1 de chaque |
16,5 mm | |
8 | |
0,13 kg |