Learn More
Cole-Parmer™ Pycnomètre en alliage d’aluminium
Usiné à partir de barres de fer solides pour une surface plus lisse et une meilleure intégrité. Le pycnomètre en alliage d’aluminium Cole-Parmer™ est conçu de manière robuste pour résister à la pression nécessaire aux tests de densité relative des semi-fluides.
Marque:  Cole-Parmer™ 38001-00
Code produit. 11796088
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Chaque pièce de l’instrument est découpée à partir de barres de fer solides pour garantir l’absence de creux ou de cavités
  • Des tolérances de fabrication strictes garantissent que le matériau de test ne sera pas forcé dans les filetages
Spécification
Spécification
1Each
11.5mL
Alliage d’aluminium
5,1cm
2,5cm
Pycnomètre