Learn More
Solution étalon d’aluminium (Al) 200 ppm selon la pharmacopée européenne (PE), Reagecon
Utilisé dans la préparation d’autres réactifs et tel que spécifié dans les monographies individuelles.
Marque: Reagecon 5000200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence de la pharmacopée européenne (PE), matériel de référence de la pharmacopée européenne (PE).
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), en utilisant de l’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse).
- La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
- Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Flacon en PEHD | |
Aluminum | |
Liquide |
100 mL | |
Tests de limite PE |