Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005643
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74974-61-1
Formule moléculaire C3AlF9O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 474.19
Numéro MDL MFCD00143596
Clé InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
CID PubChem 2737634
Nom IUPAC aluminium ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 474.19
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.