Learn More
Sulfate d’aluminium hexadécahydraté, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10233850
Click to view available options
2 kg, pot de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 86°C
CAS 16828-11-8
Couleur Blanc
pH 2.5
Forme physique Solide
Quantité 2 kg
Formule moléculaire Al2H22O20S3
Numéro MDL 149137
Clé InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 492.30
Poids de la formule 342.1358g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.