Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
21.90€ - 98.20€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | AlKO8S2·12H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 474.39 |
Numéro MDL | MFCD00149143 |
Clé InChI | GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate |
CID PubChem | 62667 |
ChEBI | CHEBI:86465 |
Nom IUPAC | Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10301601
|
Thermo Scientific Acros
423260050 |
5 g | Bouteille en verre |
21.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647411
|
Thermo Scientific Acros
423265000 |
500 g | Flacon en plastique |
29.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647454
|
Thermo Scientific Acros
423260025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
98.20€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-24-9 | |
474.39 | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
62667 | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
AlKO8S2·12H2O | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
CHEBI:86465 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Spécification
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate | |
7784-24-9 | |
Crystals | |
AlKO8S2·12H2O | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté | |
62667 | |
474.39 | |
Réactif ACS |
92°C | |
Blanc | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
AlK(SO4)2·12H2O | |
15, 354 | |
Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] | |
474.39 | |
CHEBI:86465 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5690000
RUO – Research Use Only