Learn More
Solution étalon de plasma en aluminium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
49.50€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH18N3O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.129 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 24567 |
Nom IUPAC | trinitrate d’aluminium nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AD |
50 mL |
49.50€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AE |
100 mL |
72.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400181
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AP |
500 mL |
188.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
375.129 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté |
AlH18N3O18 | |
MFCD00134029 | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Spécification
Aluminum | |
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
AlH18N3O18 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté | |
24567 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
plasma standard solution, Al 1000μg/mL | |
Incolore | |
MFCD00134029 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.129 | |
Acide nitrique :5,0 % ; Nitrate d’aluminium nonahydraté :1,4 % ; eau :93,6% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only