Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, neutre, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS 1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, oxyde d’aluminium, alpha-alumine, fasertonerde, oxyde d’aluminium, aloxite, 2,5 kg, 2 980,0°C, blanc, 3,97 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
80.80€ - 1166.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10058681
|
Thermo Scientific Acros
366680010 |
1 kg |
80.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10571954
|
Thermo Scientific Acros
366680025 |
2.5 kg |
165.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10277493
|
Thermo Scientific Acros
366680250 |
25 kg |
1166.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonneIdentifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
2980.0°C | |
2050.0°C | |
1344-28-1 | |
6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred) | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
15, 350 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 | |
Flacon en plastique |
Aluminum oxide | |
Activated, Neutral, Brockmann I | |
Blanc | |
Poudre fine | |
Al2O3 | |
01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 | |
Chromatographie | |
3.97g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
RUO – Research Use Only