Learn More
Oxyde d’aluminium, extra-pur, SLR, calciné, Fisher Chemical
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | trioxidandiide de dialuminium(3+) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) |
Spécification
2980°C | |
1344-28-1 | |
Solide | |
MFCD00003424 | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
Récipient de poudre en plastique |
2000°C | |
Blanc | |
Al2O3 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) | |
101.96g/mol |