Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388433
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumine, oxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2 977,0°C, Blanc, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 25 kg
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic solvent,difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie
Conditionnement Tambour en fibre
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL