Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
66.40€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AlN3O9·9H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.13 |
Clé InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic |
CID PubChem | 24567 |
Nom IUPAC | trinitrate d’aluminium nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11954271
|
Thermo Scientific Acros
212240100 |
10 g | Flacon en verre |
66.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964271
|
Thermo Scientific Acros
212241000 |
100 g | Flacon en verre |
338.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7784-27-2 | |
375.13 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté |
AlN3O9·9H2O | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Spécification
Aluminum nitrate nonahydrate | |
7784-27-2 | |
Crystals | |
AlN3O9·9H2O | |
15,347 | |
Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.13 | |
375.13 | |
Base de métaux à l’état de traces |
73.0°C | |
Blanc | |
6.5 to 7.9% (Al) (Complexometry) | |
Al(NO3)3·9H2O | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté | |
24567 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only