Learn More
Nitrate d’aluminium non ahydraté, + 98 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 73°C |
pH | 2.5 to 3.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 375.13g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate