Learn More
Nitrate d’aluminium non ahydraté, + 98 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10578220
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.13
Numéro MDL 149132
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium(3+) nonahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 73°C
pH 2.5 to 3.5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 375.13g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique