Learn More
Fluorure d’aluminium trihydraté, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10773724
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15098-87-0
Formule moléculaire AlF3·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.02
Numéro MDL MFCD00149141
Clé InChI BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
CID PubChem 22002992
Nom IUPAC aluminium ; trifluorure ; trihydrate
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum fluoride trihydrate
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Formule linéaire AlF3·3H2O
Merck Index 10, 333
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 138.02
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Aluminium fluoride trihydrate