Learn More
Chlorure d’aluminium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), pour analyse, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
20 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces, acide de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
Point de fusion | 194.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 20 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Merck Index | 15,333 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
Mostrar más |