Learn More
Chlorure d’aluminium, 98+ %, pur, anhydre, Fisher Chemical
Code produit. 10558030
Click to view available options
500 g ; flacon en verre ambré
Spécification
Point de fusion 194°C
CAS 7446-70-0
Couleur Jaune
pH 2.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire AlCl3
Numéro MDL 3422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC aluminium(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Poids de la formule 133.34g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.