Learn More
Chlorure d’aluminium, 98,5 %, extra pur, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
Point de fusion | 194.0°C |
Couleur | Gris ou blanc à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Merck Index | 15, 333 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene,nitrobenzene,,benzophenone,carbon tetrachloride and chloroform |