Learn More
Fisherbrand™ Tiges d’échafaudage
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tiges d’échafaudage Fisherbrand™ sont fabriquées à partir d’un alliage d’aluminium durable.
11.20€ - 23.95€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11577023
|
Fisherbrand™
2000/3 |
1200 mm |
13.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587023
|
Fisherbrand™
2000/1 |
1800 mm |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557023
|
Fisherbrand™
2000/5 |
600 mm |
11.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567023
|
Fisherbrand™
2000/4 |
900 mm |
14.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Environ 13 mm de diamètre
- Disponible en plusieurs longueurs
- S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Tige |