Learn More
Aluminium, 99,5 %, grenaille (2 à 10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10399060
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Gris
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion 660.0°C
Point d’ébullition 2327.0°C
Densité 2.7000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Quantité 25 g
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
Nom IUPAC aluminium
Poids de la formule 26.97
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Forme Tir