Learn More
Oxyde d’aluminium R, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Code produit. 11358259
Click to view available options
Quantité:
500 g
Pour une utilisation dans un composé de générateurs de technétium ; détermination des catécholamines ; préparation des isotopes
  • MP EcoChrom™ Alumina R catalyses a variety of reactions that are useful industrially.
  • It is widely used to remove water from gas streams.
  • Also used for its hardness and strength.
  • It is widely used as an abrasive, including as a much less expensive substitute for industrial diamond.
  • Many types of sandpaper use aluminium oxide crystals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alumina R
Point de fusion ca. 2072 °C
Couleur Rose à blanc
pH 4.3 ± 0.1
Forme physique Poudre de fluage libre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 101.96
Tension de vapeur At 20 °C (not applicable)
Densité 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.