Learn More
Oxyde d’aluminium N, activité : Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I are commonly used for purification processes of all kinds, including sample preparation for pesticides, and environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography, requiring the highest precision and reproducibility.
56.18€ - 2803.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303589
|
MP Biomedicals
0204580 |
500 g |
56.18€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313589
|
MP Biomedicals
0204583 |
1 kg |
81.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323589
|
MP Biomedicals
0204586 |
5 kg |
367.82€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333589
|
MP Biomedicals
0204589 |
50 kg |
2803.70€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Alumina B | |
1344-28-1 | |
Poudre de fluage libre | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: Super I | |
Rose à blanc | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.