Learn More
Oxyde d’aluminium B, activité : I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Pour la chromatographie G163 ; adsorbants ; CCM
50.14€ - 2454.96€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343519
|
MP Biomedicals
0202069 |
500 g |
50.14€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17897024
|
MP Biomedicals
0202072 |
1 kg |
73.14€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363519
|
MP Biomedicals
0202075 |
5 kg |
301.04€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373519
|
MP Biomedicals
0202078 |
50 kg |
2454.96€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
- It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Alumina B | |
1344-28-1 | |
Poudre | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm | |
Rose à blanc | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.