Learn More
Oxyde d’aluminium A, activité : Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina A - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
44.20€ - 2803.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17897044
|
MP Biomedicals
0204592 |
500 g |
44.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353589
|
MP Biomedicals
0204595 |
1 kg |
81.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17807054
|
MP Biomedicals
0204598 |
5 kg |
330.72€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373589
|
MP Biomedicals
0204601 |
50 kg |
2803.70€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Inital activity is kept in a very narrow range.
- Extremely constant deactivation behavior.
- Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Alumina A | |
1344-28-1 | |
Free-flowing Powder | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium(3+) trioxidandiide | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: Super I | |
Pink to White | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Store at room temperature.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.