Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G
Marque:  Macherey-Nagel™ 818241
Code produit. 12774738
  • 278.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 à 10 μm
25/boîte
0,75 ml/g
0,20 mm
60 Å
Feuille d’aluminium
∼500 m2/g
20 x 20 cm