Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G
Marque:  Macherey-Nagel™ 818240
Code produit. 12770753
  • 164.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 à 10 μm
50/boîte
0,75 ml/g
0,20 mm
60 Å
Feuille d’aluminium
∼500 m2/g
5 x 20 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G > Taille de la plaque : 50 x 200 mm