Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL CN/UV
Marque: Macherey-Nagel™ 818184
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
2 à 10 μm | |
50/boîte | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,15 mm |
60 Å | |
Feuille d’aluminium | |
Hormones stéroïdiennes, phénols, conservateurs | |
∼500 m2/g | |
4 x 8 cm |