Learn More
Lenz Laborglasintrumente Alu Rings with Hooks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01102545
Code produit. 10109600
  • 77.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour les cônes et les douilles à utiliser avec des ressorts
  • Pour la connexion sûre des joints rodés coniques
  • Absence de rupture des crochets en verre
Spécification
Spécification
10/paquet
Pour joint rodés NS 45/40
Cônes et douilles à utiliser avec des ressorts