Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Code produit. 15836932
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Un gant confortable et résistant aux produits chimiques, dans une large gamme d’applications
  • Disponible dans une large gamme de longueurs, d’épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d’Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
  • En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.
  • La version non suédée est exempte de coton, non-pelucheuse, prévenant tout risque de contamination et rendant ce gant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés.
  • La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.
  • La finition adhérisée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X
Classification Category III
Matériau de la manchette Nitrile
Style de coupe Index
Description High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications
Coating Material Nitrile
Couleur Green
Cut Resistance Rating 1
Jetable Reusable
Finition externe Sandpatch
Qualité Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Yes
Poudré Powder Free
Type de produit Immersion Gloves
Dimensions 7
Stérilité Non-sterile
Modèle 37-186
Épaisseur (métrique) 0.65 mm
À utiliser avec (application) Chemical and Liquid Protetion
Couleur de manchette de gant Green
Type de manchette de gant Straight
Type d’emballage Polybag/cardboard box
Indice de perforation 2
Quantité 1 Pair/bag, 12 Pair/carton
Résistant à Chemical and Liquid Protection
Séries Solvex™
Dimensions (L x l) 458 x 92 mm
Longueur (impériale) 458 mm
Largeur (métrique) 92 mm
Poids (métrique) 75.7 g