Learn More
Ansell™ Combinaison AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Modèle 111, blanche
MICROGARD™ 2500 est un matériau unique offrant une résistance mécanique exceptionnelle, une protection contre les liquides et les particules
939.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Stratifié en polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15886474
|
Ansell™
WH25T-00111-01 |
XS |
939.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896474
|
Ansell™
WH25T-00111-02 |
S |
939.00€
35 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Hotte à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Boucles
- Couleur : Blanc
Spécification
Combinaison | |
Stratifié en polypropylène | |
Élastique | |
3 parties | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Catégorie III | |
Capuche | |
Combinaison 3 pièces, capuche élastique, poignets, taille et chevilles élastiques. Comprend des anneaux pour les doigts. | |
Aucun | |
Zones contaminées par des virus (y compris la grippe aviaire), protection biologique, industrie nucléaire et recherche médicale. |
Unisexe | |
Blanc | |
Passe-doigt, Élastique | |
Fermeture à glissière avant à double sens avec rabat-tempête | |
Non stérile | |
Pathogène à diffusion hématogène, Antistatique, Liquide, Chimique, Acide | |
EN1073-2 ; EN1149-5 ; EN14126 ; Type 4-B ; Type 5-B ; Type 6-B | |
Oui | |
Manches longues | |
35/Carton |