Learn More
Ansell Gant tricoté HyFlex™ 11-816
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La doublure et le revêtement ultra-fins donnent aux employés qui ont besoin de sensibilité tactile pour effectuer des tâches de précision l’impression de ne pas porter de gants.
- La conception ergonomique offre une sensibilité tactile pour une manipulation aisée des petites pièces
- Les matériaux sont testés par des dermatologues, sans solvant et certifiés Oekotex pour garantir l’absence de substances nocives
- La technologie de résistance à l’abrasion FORTIX™ prolonge la durée de vie des gants tout en améliorant la sécurité et la productivité du travailleur
- Absence de transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir, Bleu |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Non |
Matériau | Nylon, Spandex |
Type de produit | Gants sans coutures |
Dimensions | 11 |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, utilisation de machines/équipements, fabrication de métaux et transport |