Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Glove
Click to view available options
Dimensions:
10,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Flexibilité et élasticité satisfaisantes pour empêcher les déchirures
- Chlorés pour durcir et nettoyer la surface des gants
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
Applications | Industrie |
Couleur | Noir |
Latex Free | Non |
Matériau | Caoutchouc |
Dimensions | 9,5 |
Modèle | 87-108 |
Épaisseur (impériale) | 59 mil |
Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |