Learn More
Ansell Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-535
Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip Technology™ garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans le revêtement pendant la fabrication, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuite chimique sur la peau.
74.50€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177-2600 |
---|---|
Type de manchette de gant | Manchette |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766703
|
Ansell
58535B110 |
11 |
74.50€
6 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776703
|
Ansell
58535B070 |
7 |
74.50€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786703
|
Ansell
58535B080 |
8 |
74.50€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796703
|
Ansell
58535B090 |
9 |
74.50€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756703
|
Ansell
58535B100 |
10 |
74.50€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Offrent une dextérité avec résistance aux coupures, aux perforations et aux abrasions ainsi qu’aux produits pétrochimiques, aux huiles, aux graisses, aux pesticides et à d’autres produits chimiques agricoles- Résistance aux produits chimiques
- Gants en nitrile entièrement revêtus
- Épaisseur : 11 mil
- Surface de préhension gaufrée pour une meilleure préhension dans des conditions humides et huileuses
- Rouges avec revêtement noir
- Leur conception confortable réduit la fatigue
Spécification
FDA 21 CFR 177-2600 | |
Manchette |