Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530
Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell GripTM garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuite chimique sur la peau.
Marque: Ansell™ 58530B070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Nitrile | |
Vert, Gris | |
7 | |
Manchette | |
Acrylique noir | |
Résistance chimique |
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
58-530B | |
Acrylique | |
6 paires | |
58-530 B |