Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Code produit. 15846942
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™
  • Grâce à sa formulation “unique de la technologie de nitrile mince”, le nouveau gant AlphaTec™ 58-128 apporte une nouvelle dimension aux performances avec une flexibilité optimale, ce qui permet à la main de se déplacer naturellement sans constriction.
  • La fine barrière en nitrile offre une protection supérieure des mains contre les liquides de contact irritants. De plus, la technologie Ansell Grip™ offre une manipulation plus précise des petites pièces huileuses ou humides.
  • La conception associe un revêtement souple en tricot à armure ouverte et un revêtement de formulation en nitrile extensible pour une meilleure dextérité, une plus grande tactilité et un meilleur confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN ISO 374-1:2016 / Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016 /Virus, EN 388:2016/X121A
Classification Catégorie III
Zone enduite Liaison
Matériau de la manchette Nitrile
Style de coupe Index
Description Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Vert
Cut Resistance Rating 1,5
Jetable Non
Finition externe Tampon de sable
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Chemical and Liquid Protection Gloves
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Modèle 58 / 128, 58-128
Épaisseur (métrique) 0.175 mm
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant green
Type de manchette de gant Structuré
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Liaison
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Quantité 12 paires/sachet ; 144 paires/carton
Résistant à JKOPST
Séries Série AlphaTec™
Dimensions (L x l) 320 x 107 mm
Longueur (impériale) 320 mm
Largeur (métrique) 112 mm
Poids (métrique) 26 g