Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en néoprène Alphatec™ série 55-305
Offre une protection efficace pour les environnements chimiques de qualité moyenne. Les gants d’immersion en néoprène Ansell Edmont™ Alphatec™ série 55-305 offrent une résistance chimique à la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures.
234.00€ - 247.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2004 |
---|---|
Couleur | Noir |
Finition externe | Finition lisse |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15682934
|
Ansell™
55305100 |
10 |
247.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15692934
|
Ansell™
55305090 |
9 | |||||||
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Protection physique renforcée contre les abrasions et bonne protection contre les coupures
- L’épaisseur du milieu augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
- Résistant aux allergies de type I
- Non revêtu pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2004 | |
Finition lisse | |
Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques | |
Manchette | |
250 mm | |
55-305 |
Noir | |
Néoprène | |
0,51 mm | |
10 paires dans des sachets scellés noirs par carton | |
Allergies de type I | |
813 mm |