Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 55-302
Code produit. 15669156
Click to view available options
Taille :9
Protection efficace pour les environnements chimiques de qualité moyenne
Protection efficace pour les applications chimiques moyennes, offrant une résistance chimique exceptionnelle contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures
  • Protection physique renforcée contre les abrasions et bonne protection contre les coupures
  • L’épaisseur du milieu augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
  • Résistant aux allergies de type I
  • Non revêtu pour un nettoyage efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Néoprène
Certifications/Conformité EN388:2003/2100, EN374:2003/ACJKL, EN374:2003/Virus
Classification Catégorie III
Zone enduite entièrement enduit
Matériau de la manchette Néoprène
Style de coupe Index
Description Protection chimique polyvalente pour une variété d’applications
Coating Material Néoprène
Couleur Noir
Cut Resistance Rating niveau 1
Jetable Non
Finition externe Lisse
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Modèle 55 / 302, 55-302
Épaisseur (métrique) 0.51 mm
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant noir
Type de manchette de gant À bord roulé
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Résistant à Protection contre les produits chimiques et les liquides
Séries Série AlphaTec™
Dimensions (L x l) 198 x 124 mm
Longueur (impériale) 198 mm
Largeur (métrique) 124 mm
Poids (métrique) 280 g