Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-107
Offre une protection efficace pour les environnements physiques à usage intensif. Les gants en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Alphatec™ série 55-107 offrent une protection contre les déchirures et les abrasions, les coupures et les perforations.
204.00€ - 218.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003 |
---|---|
Couleur | Naturel |
Finition externe | Lisse |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15521694
|
Ansell™
55107100 |
10 |
218.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15531694
|
Ansell™
55107090 |
9 | N/A | ||||||
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Très résistant à la plupart des acides, alcalis, alcools, aldéhydes et cétones
- L’épaisseur de poids lourd améliore la durabilité, augmentant ainsi la résistance chimique et physique
- Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003 | |
Lisse | |
Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques | |
Ourlé | |
230 mm |
Naturel | |
Latex, caoutchouc naturel | |
0,76 mm | |
10 paires dans des sachets scellés noirs par carton | |
787 mm |